Learn More
Senecionina-N-óxido 100 μg/mL en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30320727 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320727 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16934010WA100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Senecionine N-Oxide
CAS 13268-67-2
Nombres de analitos o componentes Senecionine N-Oxide
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C18 H25 N O6
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3-ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-5,6-dimethyl-, 12-oxide, (3Z,5R,6R,14aR,14bR)-, Senecionan-11,16-dione, 12-hydroxy-, 4-oxide, NSC 106677, Senecionine N-oxide, Senecionine oxide, [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3-ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-5,6-dimethyl-, 12-oxide, (3Z,5R,6R,14aR,14bR)-[partial]-
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25NO6/c1-4-12-9-11(2)18(3,22)17(21)24-10-13-5-7-19(23)8-6-14(15(13)19)25-16(12)20/h4-5,11,14-15,22H,6-10H2,1-3H3/b12-4-/t11-,14-,15-,18-,19?/m1/s1
SMILES C\C=C/1\C[C@@H](C)[C@@](C)(O)C(=O)OCC2=CC[N+]3([O-])CC[C@@H](OC1=O)[C@@H]23
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 351.39
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.1682 g/mol