Learn More
Senecionine, MedChemExpress
Código de producto. 16421728
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16421728 5 mg 5 miligramos
16412599 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16421728 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2560
MedChemExpress Senecionine (Senecionan-11,16-dione, 12-hydroxy-) is a pyrrolizidine alkaloid isolated from Senecio vulgaris. Senecionine is toxic to animals and humans.
Senecionine (Senecionan-11,16-dione, 12-hydroxy-) is a pyrrolizidine alkaloid isolated from Senecio vulgaris. Senecionine is toxic to animals and humans.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Senecionine
CAS 130-01-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H25NO5
Cantidad 5 mg
Sinónimo Senecionan-11,16-dione, 12-hydroxy- Aureine Senecionin
Información de solubilidad DMSO : 1.43 mg/mL (4.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1O[C@@]2([H])[C@]3([H])N(CC=C3COC([C@](C)(O)[C@H](C)C/C1=C/C)=O)CC2
Peso molecular (g/mol) 335.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.39
Porcentaje de pureza 99.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism