Learn More
Senecionina 100 μg/ml en metanol:agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309925 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309925 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16934000MW100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Senecionine
CAS 130-01-8
Nombres de analitos o componentes Senecionine
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C18 H25 N O5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25NO5/c1-4-12-9-11(2)18(3,22)17(21)23-10-13-5-7-19-8-6-14(15(13)19)24-16(12)20/h4-5,11,14-15,22H,6-10H2,1-3H3/b12-4-/t11-,14-,15-,18-/m1/s1
SMILES C\C=C/1\C[C@@H](C)[C@@](C)(O)C(=O)OCC2=CCN3CC[C@@H](OC1=O)[C@@H]23
Solvent or Matrix Methanol/Water
Peso molecular (g/mol) 335.39
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.1733 g/mol