Learn More
HARPS Sempermed™ Sapphire XP Black NBR PF BK Gante
Código de producto. 31453987
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño
31453987 Pequeño
31453983 XS
31453984 Medio
31453985 Grande
31453988 XL
31453986 2XL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 31453987 Proveedor HARPS N.º de proveedor 3000016210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.05€
    6.42€ / paquete de 100
    Ahorro 10.63€
    62% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guante negro de protección personal sin polvo y de un solo uso, Semperguard Zafiro XP, para protección general y aplicaciones de contacto con alimentos.
  • Con su elegante color negro, Semperguard™ hire XP Black hace honor a su nombre y no solo combina estética y estilo, sino que también refleja profesionalidad.
  • El guante protector negro desechable hecho de caucho de butadieno de nitrilo es especialmente popular en aplicaciones de primera línea en los sectores de alimentación y bebidas, belleza y arte corporal.
  • Con doble etiqueta como equipo de protección personal y dispositivo médico semperguard™ hire XP negro, ofrece beneficios adicionales, especialmente porque el guante cumple con los requisitos para un dispositivo médico en el sector del tatuaje y el arte corporal.
  • Beneficios
    • Color negro elegante
    • Excelente agarre con elasticidad gracias a la textura en la zona de los dedos
    • Material: caucho nitrilo butadieno (NBR)
    • Acabado interior: Sin polvo
    • Superficie del guante: Textura de dedos
    • Color: Negro
    • Forma del guante: Plana con borde enrollado, ambidiestro
    • Tamaño: XS, S, M, L, XL, XXL mediana 240 mm
    • Grosor de la pared: Medido en una sola capa en la zona de la palma de la palma de un mínimo de 0,06 mm
    • Rendimiento de barrera: AQL 1.0
    • Fuerza en el momento de la ruptura según la EN 455-2: mediana ≥ 6 NewtonTipo: Guante de protección personal y examen sin polvo, no estéril, desechable
    • Vida útil: En el embalaje original si se almacena según las especificaciones del producto - 5 años Etiquetado y CONFORMIDAD CON LAS NORMAS: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Especificaciones
Chlorinated Sí
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial, bacteriológico
AQL 1
Color Negro
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 3,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 2,4 mil
Palm Thickness (Metric) 0.06 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 2,4 mil
Grosor (métrico) 0.06 mm
FDA 510 (k) No
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado