Learn More
HARPS Sempermed™ Safe + NBR PF RB Glove
Código de producto. 31453990
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño
31453990 Grande
31453989 Pequeño
31453991 Medio
31453992 XL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31453990 Proveedor HARPS N.º de proveedor 3000016029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.05€
    11.08€ / paquete de 100
    Ahorro 18.97€
    63% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guante azul NBR PF RB de protección personal sin polvo y de un solo uso para protección general y aplicaciones en contacto con alimentos.
  • Con su manguito más largo, Sempermed™ Safe+ es un plus para la seguridad, especialmente diseñado para aplicaciones críticas que requieren mayor protección de barreras en la zona de la muñeca y el antebrazo.
  • Su longitud extendida de 300 mm hace que Sempermed™ sea seguro+ el guante preferido para trabajar en entornos de alto riesgo o procedimientos donde existe riesgo de exposición a sustancias irritantes.
  • Beneficios
    • El material de guantes es resistente a la sangre y otros fluidos corporales, y protege contra bacterias, hongos y virus como el SARS-CoV-2, la hepatitis B y C y el VIH.
    • Protección añadida, especialmente para la muñeca y el antebrazo, gracias a un brazalete extra largo. Agarre seguro y sensibilidad táctil óptima incluso en condiciones húmedas.
  • Type (Tipo):
    • Guante de protección personal y examen sin polvo, no estéril, desechable
    • Material: caucho nitrilo butadieno (NBR)
    • Acabado interior: Sin polvo
    • Superficie del guante: Textura de dedos
    • Color: Azul
    • Forma del guante: Plana con borde enrollado, ambidiestro
    • Tamaño: S, M, L, XL mediana 295 mm ±5 mm
    • Grosor de la pared: Medido en una sola capa en la zona de la palma de la palma de un mínimo de 0,08 mm
    • Rendimiento de barrera: AQL 1.0
    • Fuerza en el rompimiento según EN 455-2: Mediana ≥ 6 Newton
    • Vida útil: En el embalaje original si se almacena según las especificaciones del producto - 5 años
    • Etiquetado y CONFORMIDAD CON LAS NORMAS: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Especificaciones
Chlorinated Sí
Accelerator Free No
Aplicaciones bacteriológico, Industrial, Asistencia sanitaria
AQL 1
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño Grande
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 3,1 mil
Grosor (métrico) 0.08 mm
FDA 510 (k) No
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado