Learn More
Semperit™ Guantes de nitrilo largos Semperguard™ Xtension
Código de producto. 15533546
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15533546 L paquete de 100
15513546 Pequeño paquete de 100
15523546 M paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15533546 Proveedor Semperit™ N.º de proveedor 3000004102
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Extralargos (300 mm) para una protección antigoteo adicional. Los guantes de nitrilo largos Semperguard™ Xtension de Semperit™ son unos guantes azules, sin talco, con puños enrollados y dedos texturizados, muy cómodos y con buena resistencia química. Caja dispensadora = 100 guantes ambidiestros.
  • Extralargo: 300mm
  • Protección adicional para la muñeca y el antebrazo
  • Excelente resistencia química y gran comodidad
  • Respetuoso con la piel: sin ftalatos/suavizantes ni proteínas del látex alergénicas
  • Color azul de señal: apto para zonas sometidas a las normas HACCP
  • Probados y certificados según 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumplen con las normas EN 420, EN 374, EN455
Clasificación Guante de protección conforme a CE de categoría III para riesgos complejos, guante de examen CE clase I
Color Azul
Desechables Sí
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Grado Certificados según VO 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tamaño L
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,20 mm
Para utilizar con (aplicación) Aptos para zonas sujetas a las normas HAACP
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Modelo Xtension de nitrilo
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Cantidad 100/caja
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 300 mm