Learn More
HARPS Semperguard Xpert Guantes de nitrilo
Código de producto. 30928570
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño
30928570 Medio
30928569 Pequeño
30928571 Grande
30928572 XL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este producto contiene aceleradores del tipo Ditiocarbamato y Zinc-mercaptobenzotiazol. Estos productos no deben utilizarse si existe hipersensibilidad a estas sustancias. Para obtener más información, está disponible previa solicitud una lista de las sustancias contenidas en el guante.
Código de producto. 30928570 Proveedor HARPS N.º de proveedor 3000016079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.06€
    11.43€ / paquete de 100
    Ahorro 35.63€
    75% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este producto contiene aceleradores del tipo Ditiocarbamato y Zinc-mercaptobenzotiazol. Estos productos no deben utilizarse si existe hipersensibilidad a estas sustancias. Para obtener más información, está disponible previa solicitud una lista de las sustancias contenidas en el guante.
Guantes de nitrilo sin polvo de alto rendimiento diseñados para brindar protección confiable en entornos de trabajo profesionales.
  • La guardia semper™ Xpert Con un grosor de pared adicional, ofrece la protección más fuerte de todos los modelos de Semperguard.™ portafolio de guantes desechables y – como indica el nombre – dando como resultado un guante altamente resistente que es el preferido por los usuarios profesionales en diversos campos de aplicación.
  • En seguridad laboral, semperguard™ Xpert puntuaciones debido a su alta resiliencia y buena resistencia a aceites y grasas
  • El color verde azulado combinado con un grosor de pared adicional hace que Semperguard™ Xpert Muy adecuado para aplicaciones en el sector alimentario, donde el desgaste mecánico es un problema.
  • En el laboratorio y el sector científico, el guante ofrece una protección perfecta para el usuario gracias a su muy buena resistencia a una amplia gama de productos químicos.
  • Especificaciones
  • Tipo: Guante de protección personal sin polvo, no estéril, desechable.
  • Material: Caucho de nitrilo butadieno (NBR)
  • Acabado interior: Sin polvo
  • Superficie del guante: Totalmente texturizada
  • Color: Verde azul
  • Forma del guante: Plano con borde enrollado, ambidiestro.
  • Tamaño - Longitud total según EN 455-2: S, M, L, XL mediana 240 mm
  • Espesor de la pared - Medido en doble capa en la zona de la palma: mín. 0,11 mm
  • Rendimiento de barrera - Estanqueidad según EN 455-1: AQL 1.0
  • Fuerza de rotura - según EN 455-2: mediana ≥ 12 Newton
  • Vida útil (en el embalaje original si se almacena según las especificaciones del producto): 3 años
  • Etiquetado y CONFORMIDAD CON LAS NORMAS: ES ISO 21420, ES ISO 374-1, ES ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, ES ISO 374-5, EN 421, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, ASTM D6319, ASTM F1671
  • Embalaje: 100 uds/dispensador S, M, L; 90 uds/dispensador XL
Especificaciones
Chlorinated Sí
Accelerator Free No
Aplicaciones bacteriológico, Industrial, Industrial
AQL 1
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 5,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 4,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño Medio
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 4,3 mil
Grosor (métrico) 0.11 mm
FDA 510 (k) No
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Longitud (métrico) 240 mm