Learn More
SemperIt™ Guantes de vinilo desechables sin polvo Semperguard™
Código de producto. 12312189
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12312189 Grande paquete de 100
12302189 Medio paquete de 100
12392179 Pequeño paquete de 100
12201338 XL paquete de 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12312189 Proveedor SemperIt™ N.º de proveedor 3000001446
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Fabricados a partir de una fórmula de vinilo de alta calidad, los guantes de vinilo desechables sin polvo Semperguard™ son guantes sin costuras resistentes a desgarros que son planos y con un borde enrollado.
Los guantes de protección transparentes desechables son planos con un borde enrollado.
  • Especialmente apropiados para alérgicos al látex: sin proteínas de látex ni aceleradores
  • Sin DOP (DEHP/ftalato de dietilhexilo)
  • El vinilo de alta calidad (PVC) proporciona una excelente comodidad de uso
  • Excelente calidad a un precio asequible
  • Guante de protección conforme a CE de categoría I para riesgos mínimos
  • Probado y certificado según VO 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos no grasos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, Categoría I, EN 420, EN 374, EN 455
Clasificación Guante de protección conforme a CE de categoría I para riesgos mínimos
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Suave
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Vinilo
En polvo sin polvo
Tamaño Grande
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,14 mm
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Tipo de Palm Plano
Longitud (métrico) 240 mm