Learn More
SemperIt™ Guantes de protección de caucho sin polvo Semperguard™ Semperclean™ MC
Disfrute de un excelente agarre con los guantes de protección de caucho sin talco Semperguard™ Semperclean™ MC de Semperit™. Al contar con puños enrollados, los guantes son suaves en el interior al tiempo que la superficie microrrugosa exterior ofrece un agarre resistente incluso cuando están húmedos.
Marca: SemperIt™ 3000006243
81.12 EUR hasta el 2025-09-30
Use el código promocional "27319" para aplicar la oferta.
Descripción
- Excelente comodidad de uso y fácil colocación gracias a su revestimiento interior especial
- Excelentes propiedades de agarre debido al tratamiento especial de la superficie exterior en el exclusivo método de producción
- Forma anatómica que reduce el cansancio de las manos
- Especialmente apropiado para la piel y sin talco debido a un lavado intensivo
- Disponible en 6 tamaños, incluidos tamaños intermedios para un ajuste óptimo
Especificaciones
CE Clase I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI de categoría III | |
Sí | |
En polvo | |
0,21 mm |
Natural | |
Látex | |
8,5 | |
280 mm |