Learn More
SemperIt™ Guantes de protección de caucho sin polvo Semperguard™ Semperclean™ MC
Descripción
- Excelente comodidad de uso y fácil colocación gracias a su revestimiento interior especial
- Excelentes propiedades de agarre debido al tratamiento especial de la superficie exterior en el exclusivo método de producción
- Forma anatómica que reduce el cansancio de las manos
- Especialmente apropiado para la piel y sin talco debido a un lavado intensivo
- Disponible en 6 tamaños, incluidos tamaños intermedios para un ajuste óptimo
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE Clase I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI de categoría III |
| Color | Natural |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Látex |
| En polvo | En polvo |
| Tamaño | 6.5 |
| Grosor (métrico) | 0,21 mm |
| Longitud (métrico) | 270 mm |