Learn More
SemperIt™ Guantes de protección de caucho sin polvo Semperguard™ Semperclean™ MC
Código de producto. 12526756
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12526756 6 50 pares
12536756 6.5 50 pares
12556756 7,5 50 pares
12566756 8 50 pares
12576756 8,5 50 pares
10723173 9 50 pares
12546756 7 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12526756 Proveedor SemperIt™ N.º de proveedor 3000006238
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.05€
    59.05€ / 50 pares
    Ahorro 26.00€
    30% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disfrute de un excelente agarre con los guantes de protección de caucho sin talco Semperguard™ Semperclean™ MC de Semperit™. Al contar con puños enrollados, los guantes son suaves en el interior al tiempo que la superficie microrrugosa exterior ofrece un agarre resistente incluso cuando están húmedos.
  • Excelente comodidad de uso y fácil colocación gracias a su revestimiento interior especial
  • Excelentes propiedades de agarre debido al tratamiento especial de la superficie exterior en el exclusivo método de producción
  • Forma anatómica que reduce el cansancio de las manos
  • Especialmente apropiado para la piel y sin talco debido a un lavado intensivo
  • Disponible en 6 tamaños, incluidos tamaños intermedios para un ajuste óptimo
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE Clase I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI de categoría III
Color Natural
Desechables Un solo uso
Material Látex
En polvo En polvo
Tamaño 6
Grosor (métrico) 0,21 mm
Longitud (métrico) 270 mm