Learn More
Semperit™ Guantes de examen de nitrilo Semperguard™ Sempercare Shine+
Código de producto. 15899047
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 135
paquete de 150
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15899047 M paquete de 150
15819057 XL paquete de 135
15809057 L paquete de 150
15889047 Pequeño paquete de 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15899047 Proveedor Semperit™ N.º de proveedor 3000002090
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Un puño más largo ofrece a los usuarios seguridad adicional al cubrir la muñeca y el brazo inferior. Incluye una innovadora abertura de lámina para facilitar considerablemente la extracción del guante.
  • La longitud optimizada de los dedos mejora significativamente la comodidad de uso
  • El guante de examen de látex natural sin polvo destaca por su extraordinaria superficie de deslizamiento.
  • Los dedos texturizados proporcionan un buen agarre que es indispensable para la manipulación segura de instrumentos.
  • El revestimiento interior sintético logrado con la tecnología especial Sempermed hace que sea fácil y rápido de colocar.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM, EN 455, EN 420, EN 374-1, EN 374-3
Clasificación Clase I CE, Categoría III CE
Color Blanco
Desechables Single-use
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de examen
Tamaño M
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,15mm
Para utilizar con (aplicación) Hospitales
Estilo de puño de los guantes Extendido
Inspeccionado para uso médico Sí
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Cantidad 200/paq.
Resistente a Productos químicos
Longitud (métrico) 265 mm