Learn More
HARPS Semperguard™ Guantes Sapphire XP NBR PF VB
Código de producto. 30274421
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 180
paquete de 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30274421 Medio paquete de 200
30274440 XS paquete de 200
30274437 Pequeño paquete de 200
30274417 Grande paquete de 200
30274447 XL paquete de 180
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este producto contiene aceleradores de tipos ditiocarbamato y zinc-mercaptobenzotiazol. Estos productos no deben usarse si existe hipersensibilidad a estas sustancias. Para más información, se puede solicitar una lista de sustancias contenidas en el guante.
Código de producto. 30274421 Proveedor HARPS N.º de proveedor 3000016133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.05€
    12.27€ / paquete de 200
    Ahorro 15.78€
    56% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este producto contiene aceleradores de tipos ditiocarbamato y zinc-mercaptobenzotiazol. Estos productos no deben usarse si existe hipersensibilidad a estas sustancias. Para más información, se puede solicitar una lista de sustancias contenidas en el guante.
Semperguard™ Sapphire XP es un guante versátil para todo terreno con guante protector personal de nitrilo sin polvo.
  • Semperguard™ Sapphire XP es un guante versátil para todo terreno que se centra en llevar comodidad mientras proteges tus manos en tu trabajo diario.
  • Las formulaciones de nitrilo cuidadosamente desarrolladas y los procesos de producción innovadores han permitido fabricar guantes de nitrilo ultrafinos caracterizados por una excelente elasticidad, asegurando así una comodidad de uso especialmente agradable.
  • El polivalente económico para protección profesional.
  • Apropiado para manipular productos químicos suaves según la lista de Semperguard resistencias químicas.
  • Color azul violeta, ideal para manipulación de alimentos (HACCP)
  • Comodidad de alta duración, grosor equilibrado y sentido táctil.
  • Tipo: Guante personal protector y de examen sin polvo, no estéril, desechable
  • Material: caucho nitrilo butadieno (NBR)
  • Acabado interior: Sin polvo
  • Superficie del guante: Textura de dedos
  • Color: azul violeta
  • Forma del guante: Plana con borde enrollado, ambidiestro
  • Tamaño: XS, S, M, L, XL, XXL mediana 240 mm
  • Grosor de la pared: Medido en una sola capa en la zona de la palma de la palma de un mínimo de 0,06 mm
  • Rendimiento de barrera: AQL 1.0
  • Fuerza en el momento de la ruptura según EN 455-2: mediana ≥ 6 Newton
  • Vida útil: en el embalaje original si se almacena según las especificaciones del producto - 5 años
  • Etiquetado y CONFORMIDAD CON LAS NORMAS: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Especificaciones
Chlorinated Sí
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial, bacteriológico, Asistencia sanitaria
AQL 1
Color Violeta
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 2,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.07 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 2,4 mil
Palm Thickness (Metric) 0.06 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño Medio
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 2,4 mil
Grosor (métrico) 0.06 mm
FDA 510 (k) No
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado