Learn More
HARPS Semperguard™ Guantes Sapphire NBR PF VB
Descripción
- NITRILO SENSIBLE A XTRA: Guante personal protector y de examen de nitrilo sin polvo, no estéril, desechable
- Semperguard™ Sapphire, un guante protector ligero y extremadamente suave, Sempermed presenta una alternativa adecuada sin látex para cualquiera que busque un guante que combine una comodidad excepcional con una fuerza indispensable en el descanso.
- El material de zafiro extra suave se desgasta como una segunda piel y es especialmente adecuado para personas con piel sensible que tienen problemas con el látex de caucho natural.
- Tipo: Guante personal protector y de examen sin polvo, no estéril, desechable
- Material: caucho nitrilo butadieno (NBR)
- Acabado interior: Sin polvo
- Superficie del guante: Textura de dedos
- Color: azul violeta
- Forma del guante: Plana con borde enrollado, ambidiestro
- Tamaño: Longitud total según la EN 455-2
- XS, S, M, L, XL, XXL mediana ≥ 240 mm
- Grosor de la pared: Medido en una sola capa en la zona de la palma: mínimo 0,05 mm
- Rendimiento de la barrera: Estanqueidad según la EN 455-1; AQL 1.0
- Fuerza al romper: según la EN 455-2; Mediana ≥ 6,5 Newton
- Vida útil: en el embalaje original si se almacena según las especificaciones del producto 5 años
- Etiquetado y CONFORMIDAD CON LAS NORMAS: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Especificaciones
Especificaciones
| Chlorinated | Sí |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Industrial, bacteriológico, Asistencia sanitaria |
| AQL | 1 |
| Color | Violeta |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Finger Thickness (English) | 2,8 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.07 mm |
| Latex Free | Sí |
| Mostrar más |