Learn More
SemperIt™ Guantes de protección de nitrilo Semperguard™ Xtra Lite
Descripción
Fabricados con nitrilo.Los guantes de protección de nitrilo Semperguard™ Xtra Lite son desechables.
- Nitrilo
- Sin polvo
- Azul lavanda
- Desechables
- Puño de tipo enrollado
- Ambidiestro
- Sin látex
- Resistencia a la tracción de 14/14 MPa
- CE clase I, EN 420, EN 374, EN 455, Categoría PPE III certificada
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE Clase I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI de categoría III |
| Color | Morado |
| Desechables | Sí |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tamaño | L |
| Grosor (imperial) | 5,5 mil |
| Grosor (métrico) | 0,14mm |
| Estilo de puño de los guantes | Enrollado |
| Mostrar más |