Learn More
SemperIt™ Guantes de protección de nitrilo Semperguard™ Xtra Lite
Código de producto. 11817202
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 180
paquete de 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11817202 XL paquete de 180
11807202 L paquete de 200
11897192 M 200 PCS
11887192 Pequeño paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11817202 Proveedor SemperIt™ N.º de proveedor 3000001620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.00€
    26.00€ / paquete de 180
    Ahorro 6.00€
    18% Descuento
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Fabricados con nitrilo. Los guantes de protección de nitrilo Semperguard™ Xtra Lite son desechables.
Fabricados con nitrilo.Los guantes de protección de nitrilo Semperguard™ Xtra Lite son desechables.
  • Nitrilo
  • Sin polvo
  • Azul lavanda
  • Desechables
  • Puño de tipo enrollado
  • Ambidiestro
  • Sin látex
  • Resistencia a la tracción de 14/14 MPa
  • CE clase I, EN 420, EN 374, EN 455, Categoría PPE III certificada
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE Clase I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI de categoría III
Color Morado
Desechables Sí
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tamaño XL
Grosor (imperial) 5,5 mil
Grosor (métrico) 0,14 mm
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Modelo 816780239
Resistencia a la tracción 14 MPa
Longitud (métrico) 240 mm