Learn More
Semperit™ Guantes sin talco de nitrilo Semperguard™ Comfort
Descripción
- Guante de protección conforme a CE de categoría III para riesgos complejos. Guante de examen de Clase I CE.
- Formulación de nitrilo especial con resistencia optimizada a aceites y grasas, buena resistencia a desgarros
- Excelente comodidad de uso
- Probados y certificados según 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos
- El solucionador de problemas de un solo uso que protege las manos contra salpicaduras químicas y durante el procesamiento de alimentos grasos.
- Sin ftalatos/suavizantes ni proteínas del látex alergénicas
- Color azul de señal: aptos para zonas sometidas a las normas HACCP–
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tamaño | Pequeño |
| Grosor (imperial) | 7,8 mil |
| Grosor (métrico) | 0,2 mm |
| Estilo de puño de los guantes | Enrollado |
| Modelo | 3000004106 |
| Longitud (métrico) | 240 mm |