Learn More
Semperit™ Guantes sin talco de nitrilo Semperguard™ Comfort
Código de producto. 15594456
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
9/10
Tamaño de la unidad:
paquete de 90
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15594456 9/10 paquete de 90
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15594456 Proveedor Semperit™ N.º de proveedor 3000001646
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.00€
    8.34€ / paquete de 90
    Ahorro 12.66€
    60% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Guante protector de nitrilo desechable. Los guantes de nitrilo sin polvo Semperguard™ Comfort Semperit™ son guantes sin látex muy cómodos de usar.
  • Guante de protección conforme a CE de categoría III para riesgos complejos. Guante de examen de Clase I CE.
  • Formulación de nitrilo especial con resistencia optimizada a aceites y grasas, buena resistencia a desgarros
  • Excelente comodidad de uso
  • Probados y certificados según 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos
  • El solucionador de problemas de un solo uso que protege las manos contra salpicaduras químicas y durante el procesamiento de alimentos grasos.
  • Sin ftalatos/suavizantes ni proteínas del látex alergénicas
  • Color azul de señal: aptos para zonas sometidas a las normas HACCP–
Especificaciones
Color Azul
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tamaño 9/10
Grosor (imperial) 7,8 mil
Grosor (métrico) 0,2 mm
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Modelo 3000004109
Longitud (métrico) 240 mm