Learn More
SemperIt™ Guantes sin polvo con revestimiento interno de látex Semperguard™
Código de producto. 11733273
Cambiar vista
Click to view available options
Large (8-9)
Código de producto.
11733273 Large (8-9)
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11733273 Proveedor SemperIt™ N.º de proveedor 3000001292
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.24€
    4.43€ / paquete de 100
    Ahorro 8.81€
    66% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Manufactured from high quality soft latex film. Semperit™ Semperguard™ Latex Innercoated (IC) Powder-Free Gloves are available in lightly powdered and powder-free styles.
Guantes de látex desechables, Semperguard, EPI categoría III
Fabricados con una película de látex suave de alta calidad y disponibles en versiones ligeramente empolvada y sin polvo.
Los guantes ligeramente empolvados presentan una superficie exterior microrrugosa, mientras que los guantes sin polvo presentan una superficie exterior con una textura especial para un mejor agarre, sobre todo en condiciones de humedad. Los guantes sin polvo tienen un revestimiento interior sintético. Ambidiestro con un puño enrollado, 0,34mm de espesor en la palma y un AQL de 1,5. Longitud 240mm
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE Clase I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI de categoría III
Coating Material Interior suave, exterior con textura
Color Natural
Desechables Sí
Hand Ambidiestro
Material Caucho
En polvo sin polvo
Tamaño L
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,24 mm
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para el contacto con alimentos
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Cantidad 100/paq.
Resistencia a la tracción 18/14 MPa
Longitud (métrico) 240 mm