Learn More
SemperIt™ Guantes sin polvo con revestimiento interno de látex Semperguard™
Descripción
Guantes de látex desechables, Semperguard, EPI categoría III
Fabricados con una película de látex suave de alta calidad y disponibles en versiones ligeramente empolvada y sin polvo.
Los guantes ligeramente empolvados presentan una superficie exterior microrrugosa, mientras que los guantes sin polvo presentan una superficie exterior con una textura especial para un mejor agarre, sobre todo en condiciones de humedad. Los guantes sin polvo tienen un revestimiento interior sintético. Ambidiestro con un puño enrollado, 0,34mm de espesor en la palma y un AQL de 1,5. Longitud 240mm
Fabricados con una película de látex suave de alta calidad y disponibles en versiones ligeramente empolvada y sin polvo.
Los guantes ligeramente empolvados presentan una superficie exterior microrrugosa, mientras que los guantes sin polvo presentan una superficie exterior con una textura especial para un mejor agarre, sobre todo en condiciones de humedad. Los guantes sin polvo tienen un revestimiento interior sintético. Ambidiestro con un puño enrollado, 0,34mm de espesor en la palma y un AQL de 1,5. Longitud 240mm
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE Clase I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI de categoría III |
| Coating Material | Interior suave, exterior con textura |
| Color | Natural |
| Desechables | Sí |
| Hand | Ambidiestro |
| Material | Caucho |
| En polvo | sin polvo |
| Tamaño | Pequeño, 6, 7 |
| Esterilidad | No estéril |
| Grosor (métrico) | 0,24 mm |
| Mostrar más |