Learn More
HARPS Semperguard™ Guantes Latex Force NR PF NA
Código de producto. 30274446
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30274446 Pequeño paquete de 100
30274429 XS paquete de 100
30274435 Medio paquete de 100
30274441 Grande paquete de 100
30274438 XL paquete de 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Látex
Código de producto. 30274446 Proveedor HARPS N.º de proveedor 3000016172
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Látex
El guante de protección personal y examen de látex para todo el mundo, sin polvo y de látex, no estéril, desechable
  • La fuerza látex semperguard™ combina una superficie completamente texturizada en el exterior con un recubrimiento polimérico en el interior del guante.
  • Gracias a sus excelentes propiedades de agarre, la fuerza de látex semperguard™ es ideal para manejar instrumentos en el laboratorio así como para cualquier otra actividad diaria que requiera una mayor sensibilidad táctil.
  • El recubrimiento interior de polímero especial facilita su puesta y hace que este guante de látex sea muy cómodo de llevar.
  • Beneficios:
    • Espesor extra de pared
    • Alta resistencia al desgarro/excelente elasticidad
    • Gran sentido del tacto & y comodidad al llevar
  • Material: Caucho natural (NR)
  • Acabado interior: Sin polvo
  • Superficie del guante: Texturizada
  • Color: Blanco natural
  • Forma del guante: Plana con borde enrollado, ambidiestro
  • Tamaño: XS, S, M, L, XL mediana ≥ 240 mm
  • Grosor de la pared - Medido en una sola capa en la zona de la palma: mínimo 0,10 mm
  • Rendimiento en barreras: AQL 1.5
  • Fuerza en la ruptura según la EN 455-2: mediana ≥ 7 Newton
  • Vida útil en el embalaje original si se almacena según las especificaciones del producto: 3 años
  • Etiquetado y CONFORMIDAD CON LAS NORMAS: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2,-4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D 3578 (excepto el esfuerzo al 500% de elongación)
Especificaciones
Chlorinated Sí
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial, bacteriológico, Asistencia sanitaria
AQL 1.5
Color Blanco natural
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 4,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.11 mm
Latex Free No
Material Látex de caucho natural
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.1 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de examen de látex
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 3,9 mil
Grosor (métrico) 0.1 mm
FDA 510 (k) No
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado