Learn More
HARPS Semperguard™ Guantes Latex Force NR PF NA
Descripción
- La fuerza látex semperguard™ combina una superficie completamente texturizada en el exterior con un recubrimiento polimérico en el interior del guante.
- Gracias a sus excelentes propiedades de agarre, la fuerza de látex semperguard™ es ideal para manejar instrumentos en el laboratorio así como para cualquier otra actividad diaria que requiera una mayor sensibilidad táctil.
- El recubrimiento interior de polímero especial facilita su puesta y hace que este guante de látex sea muy cómodo de llevar.
- Beneficios:
- Espesor extra de pared
- Alta resistencia al desgarro/excelente elasticidad
- Gran sentido del tacto & y comodidad al llevar
- Material: Caucho natural (NR)
- Acabado interior: Sin polvo
- Superficie del guante: Texturizada
- Color: Blanco natural
- Forma del guante: Plana con borde enrollado, ambidiestro
- Tamaño: XS, S, M, L, XL mediana ≥ 240 mm
- Grosor de la pared - Medido en una sola capa en la zona de la palma: mínimo 0,10 mm
- Rendimiento en barreras: AQL 1.5
- Fuerza en la ruptura según la EN 455-2: mediana ≥ 7 Newton
- Vida útil en el embalaje original si se almacena según las especificaciones del producto: 3 años
- Etiquetado y CONFORMIDAD CON LAS NORMAS: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2,-4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D 3578 (excepto el esfuerzo al 500% de elongación)
Especificaciones
Especificaciones
| Chlorinated | Sí |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Industrial, bacteriológico, Asistencia sanitaria |
| AQL | 1.5 |
| Color | Blanco natural |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Finger Thickness (English) | 4.3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.11 mm |
| Latex Free | No |
| Mostrar más |