Learn More
HARPS Semperguard™ Guantes Force Blue NBR PF OB
Código de producto. 30274436
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30274436 Grande paquete de 100
30274453 Pequeño paquete de 100
30274420 Medio paquete de 100
30274416 XL paquete de 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este producto contiene aceleradores de tipos ditiocarbamato y zinc-mercaptobenzotiazol. Estos productos no deben usarse si existe hipersensibilidad a estas sustancias. Para más información, se puede solicitar una lista de sustancias contenidas en el guante.
Código de producto. 30274436 Proveedor HARPS N.º de proveedor 3000016182
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.95€
    8.17€ / paquete de 100
    Ahorro 11.78€
    59% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este producto contiene aceleradores de tipos ditiocarbamato y zinc-mercaptobenzotiazol. Estos productos no deben usarse si existe hipersensibilidad a estas sustancias. Para más información, se puede solicitar una lista de sustancias contenidas en el guante.
Semperguard™ Guante de protección personal y examen de nitrilo libre de polvo Force Blue, no estéril, desechable
  • Semperguard™ Force Blue es una solución adecuada para mejorar la protección del usuario que no compromete la comodidad y la sensibilidad táctil.
  • Nuestro Semperguard™ Force Blue es una solución adecuada para mejorar la protección del usuario, sin comprometer la comodidad ni la sensibilidad táctil.
  • Ya sea para protección de un solo uso contra salpicaduras químicas o al procesar alimentos grasos, el semperguard™ force blue siempre es la mejor opción disponible.
  • Su formulación especialmente diseñada de nitrilo blando ofrece excelentes propiedades de desgaste desde el momento en que se pone hasta la finalización de cada tarea.
  • El Semperguard™ Force Blue viene en un color azul, lo que también lo hace ideal para su uso en el sector alimentario, donde cumplir con los estándares HACCP es crucial.
  • Superficie del guante: Textura de dedos
  • Color: azul océano
  • Forma del guante: Plana con borde enrollado, ambidiestro
  • Tamaño: S, M, L, XL, XXL mediana ≥ 240 mm
  • Grosor de la pared Medido en una sola capa en la zona de la palma: mínimo 0,08 mm
  • Rendimiento de barrera: AQL 1.0
  • Fuerza en el punto de ruptura según EN 455-2: mediana ≥ 9 Newton
  • Vida útil en el embalaje original si se almacena según las especificaciones del producto: 5 años
  • Etiquetado y CONFORMIDAD CON LAS NORMAS: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Especificaciones
Chlorinated Sí
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial, bacteriológico
AQL 1
Color Azul claro
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.1 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño Grande
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 3,1 mil
Grosor (métrico) 0.08 mm
FDA 510 (k) No
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado