Learn More
B Braun™ Pinzas de disección delicadas Semken
Código de producto. 12009830
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12009830 125 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12009830 Proveedor B Braun™ N.º de proveedor BD215R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.25€
    24.95€ / paquete de 1
    Ahorro 3.30€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Pinzas ligeras, estrechas y dentadas para la manipulación de membranas finas o tejidos de una capa
  • Punta dentada
  • Longitud de 125 mm
  • Fabricado con acero inoxidable
Especificaciones
Tipo de producto Pinzas
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Cirugía/medicina
Forma Serradas
Modelo Semken
Longitud (métrico) 125 mm