Learn More
ITS Thorsten Betzel™ Tiras semicuantitativas
Código de producto. 11772957
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos:
Cloro libre
Cloro total
Cloruro
Nitrito de nitrato/NO3
Peróxido de hidrógeno
Concentración:
0.1.0. 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 ppm (mg/L) y 0,00. 0,05, 0,10, 0,20, 0,40, 0,60, 0,80, 1,20 ppm (mg/L)
Cloro libre/0-0,05-0,1-0,2-0,4-0,6-0, 8-1.2-1.5-2.0-2.6-4.0-> 6,0 ppm
Cloro total/ 0-0,05-0,1-0,15-0,2-0,5-0,8-1,0-4,0-10,0 ppm
Cloro total/0-5-10-20-30-40-60-80 ppm
Cloruro/0-50-100-250-500 ppm
Nitrato-nitrito/NO3: 0. 0,5, 2, 5, 10, 20, 50 ppm (mg/l)
Peróxido de hidrógeno/0,05-0,3-0,5-1,0-2,0-4,0 ppm
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Analitos Concentración Tamaño de la unidad
11772957 Peróxido de hidrógeno Peróxido de hidrógeno/0,05-0,3-0,5-1,0-2,0-4,0 ppm paquete de 50
11752957 Nitrito de nitrato/NO3 Nitrato-nitrito/NO3: 0. 0,5, 2, 5, 10, 20, 50 ppm (mg/l) 50 PCS
11712947 Cloro libre Cloro libre/0-0,05-0,1-0,2-0,4-0,6-0, 8-1.2-1.5-2.0-2.6-4.0-> 6,0 ppm paquete de 50
11702947 Cloro libre 0.1.0. 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 ppm (mg/L) y 0,00. 0,05, 0,10, 0,20, 0,40, 0,60, 0,80, 1,20 ppm (mg/L) 50 PCS
11742947 Cloro total Cloro total/ 0-0,05-0,1-0,15-0,2-0,5-0,8-1,0-4,0-10,0 ppm 50 PCS
11752947 Cloro total Cloro total/0-5-10-20-30-40-60-80 ppm paquete de 50
11762947 Cloruro Cloruro/0-50-100-250-500 ppm 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11772957 Proveedor ITS Thorsten Betzel™ N.º de proveedor 481015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.25€
    23.42€ / paquete de 50
    Ahorro 3.83€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Especificaciones
Analitos Peróxido de hidrógeno
Concentración Peróxido de hidrógeno/0,05-0,3-0,5-1,0-2,0-4,0 ppm
Envase Frasco
Cantidad 50 tiras