Learn More
Clorhidrato de semicarbazida, TRC
Código de producto. 30138132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138132 5 g 5 g
18070430 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138132 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2582005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-41-7
Fórmula molecular C H5 N3 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 111.53
Sinónimo Hydrazinecarboxamide, hydrochloride (1:1), Hydrazinecarboxamide, monohydrochloride (9CI), Semicarbazide, monohydrochloride (8CI), Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamide, hydrochloride, Semicarbazide chloride, Semicarbazide hydrochloride
Nombre IUPAC aminourea; clorhidrato
SMILES Cl.NNC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Semicarbazide hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.0199
Porcentaje de pureza >95%