Learn More
Clorhidrato de semicarbazida, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10325910 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10325910 100 g Jarra de plástico para polvo 100 g
1 options
Código de producto. 10325910 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/0560/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 563-41-7
Punto de fusión 170°C
Color Blanco
pH 1.5
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular CH6ClN3O
Número MDL MFCD00013009
Cantidad 100 g
Sinónimo semicarbazide hydrochloride, aminourea hydrochloride, semicarbazide hcl, hydrazinecarboxamide hydrochloride, hydrazinecarboxamide, monohydrochloride, semicarbazide chloride, amidourea hydrochloride, carbamylhydrazine hydrochloride, semicarbazide monohydrochloride, semicarbazide, monohydrochloride
Clave InChI XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].NNC(N)=O
Nombre IUPAC aminourea; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 111.53
PubChem CID 11236
ChEBI CHEBI:82532
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.53g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Semicarbazide hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.