Learn More
Hidrocloruro de semicarbacida, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11652209 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11652209 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10265230 100 g Frasco de plástico 100 GR
10061410 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11652209 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132640025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 563-41-7 | CH6ClN3O | 111.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-41-7
Fórmula molecular CH6ClN3O
Peso molecular (g/mol) 111.53
Número MDL MFCD00013009
Clave InChI XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo semicarbazide hydrochloride, aminourea hydrochloride, semicarbazide hcl, hydrazinecarboxamide hydrochloride, hydrazinecarboxamide, monohydrochloride, semicarbazide chloride, amidourea hydrochloride, carbamylhydrazine hydrochloride, semicarbazide monohydrochloride, semicarbazide, monohydrochloride
PubChem CID 11236
ChEBI CHEBI:82532
Nombre IUPAC aminourea; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NNC(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Semicarbazide hydrochloride
Punto de fusión 170.0°C to 178.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCONHNH2·HCl
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 03,98
Fieser 01,1000; 15,284
Índice Merck 15,8583
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.53
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Semicarbazide hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Semicarbazide hydrochloride