Learn More
Hidrocloruro de semicarbacida, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10265230 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10265230 100 g Frasco de plástico 100 GR
10061410 500 g Frasco de plástico 500 GR
11652209 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10265230 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132641000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.60€
    32.65€ / 100 g
    Ahorro 2.95€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 563-41-7 | CH6ClN3O | 111.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-41-7
Fórmula molecular CH6ClN3O
Peso molecular (g/mol) 111.53
Número MDL MFCD00013009
Clave InChI XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo semicarbazide hydrochloride, aminourea hydrochloride, semicarbazide hcl, hydrazinecarboxamide hydrochloride, hydrazinecarboxamide, monohydrochloride, semicarbazide chloride, amidourea hydrochloride, carbamylhydrazine hydrochloride, semicarbazide monohydrochloride, semicarbazide, monohydrochloride
PubChem CID 11236
ChEBI CHEBI:82532
Nombre IUPAC aminourea; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NNC(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Semicarbazide hydrochloride
Punto de fusión 170.0°C to 178.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCONHNH2·HCl
Cantidad 100 g
Beilstein 03,98
Fieser 01,1000; 15,284
Índice Merck 15,8583
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.53
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino y trozos