Learn More
Greiner Bio-One Cuvetas semi-micro/macro
Código de producto. 13032053
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Cubeta macro
Cubeta semimicro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo
13032053 Cubeta macro
10732752 Cubeta semimicro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13032053 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 614101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.36€
    105.68€ / paquete de 1000
    Ahorro 6.68€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Ideal para determinaciones enzimáticas. Greiner Bio-One Las Cuvetas semi-micro/macro se fabrican con poliestireno cristalino.
  • Non-sterile
  • Material: Crystal clear polystyrene
  • Minimal light scatter with high transmission
  • Thin walls enable rapid and uniform tempering that is helpful for enzymatic determinations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilidad Non-sterile
Tipo Cubeta macro
Capacidad (métrico) 4 mL
Material Polystyrene
Longitud (métrico) 10mm
Cantidad 1000/Cs.
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range 340 to 900 nm
Altura (métrico) 45 mm
Para utilizar con (equipo) Spectrophotometer
Anchura (métrico) 10 mm
Para utilizar con (aplicación) Spectrophotometry
Forma Rectangle
Diámetro (métrico) 12 mm
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para su uso en procedimientos diagnósticos, a menos que se indique lo contrario