Learn More
Semaxinib, MedChemExpress
Código de producto. 16480267
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480267 50 mg 50 miligramos
16463908 10 mg 10 miligramos
16404946 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16480267 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10374
MedChemExpress Semaxinib (SU5416) is a potent and selective inhibitor of VEGFR (Flk-1/KDR) with an IC50 of 1.23 μM.
Semaxinib (SU5416) is a potent and selective inhibitor of VEGFR (Flk-1/KDR) with an IC50 of 1.23 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Semaxinib
Forma física Solid
CAS 204005-46-9
Color Naranja
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14N2O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo SU5416
Información de solubilidad DMF : 50 mg/mL (209.84 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (83.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C/21)C2=C/C3=C(C)C=C(C)N3
Peso molecular (g/mol) 238.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.28
Porcentaje de pureza 98.0%