Learn More
Semaglutide TFA, MedChemExpress
Descripción
Semaglutide TFA, a long-acting GLP-1 analogue, is a glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist. Semaglutide TFA has the potential for type 2 diabetes treatment.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Semaglutide TFA |
| Forma física | Solid |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C189H292F3N45O61 |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (23.65 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | [Semaglutide (TFA salt)] |
| Peso molecular (g/mol) | 4227.66 |
| Mostrar más |