Learn More
Semaglutide, MedChemExpress
Código de producto. 16487527
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487527 5 mg 5 miligramos
16411209 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16487527 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114118
MedChemExpress Semaglutide, a long-acting GLP-1 analogue, is a glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist. Semaglutide has the potential for type 2 diabetes treatment.
Semaglutide, a long-acting GLP-1 analogue, is a glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist. Semaglutide has the potential for type 2 diabetes treatment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Semaglutide
Forma física Solid
CAS 910463-68-2
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C187H291N45O59
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (8.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (3.04 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl)
SMILES [Semaglutide]
Peso molecular (g/mol) 4113.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 4113.64
Porcentaje de pureza 99.0%