missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Semagacestat, MedChemExpress

Código de producto. 16479466
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16479466 50 mg 50 miligramos
16484226 100 mg 100 miligramos
16412778 10 mg 10 miligramos
16405517 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16479466 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10009

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Semagacestat is a γ-secretase inhibitor, inhibits β-amyloid (Aβ42), Aβ38 and Aβ40 with IC50s of 10.9, 12 and 12.1 nM, respectively; also inhibits Notch signaling with IC50 of 14.1 nM. Semagacestat can be used for the research of alzheimer's disease.

Semagacestat is a γ-secretase inhibitor, inhibits β-amyloid (Aβ42), Aβ38 and Aβ40 with IC50s of 10.9, 12 and 12.1 nM, respectively

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Semagacestat
Forma física Solid
CAS 425386-60-3
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H27N3O4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinónimo LY450139
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (276.67 mM)
SMILES O=C([C@H]1NC([C@@H](NC([C@H](C(C)C)O)=O)C)=O)N(CCC2=C1C=CC=C2)C
Peso molecular (g/mol) 361.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.44
Porcentaje de pureza 99.56%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.