Learn More
Selumetinib, TRC
Código de producto. 30417666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30417666 100 mg 100 miligramos
30412331 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30417666 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS254000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 606143-52-6
Fórmula molecular C17 H15 Br Cl F N4 O3
Peso molecular (g/mol) 457.68
Sinónimo 1H-Benzimidazole-6-carboxamide, 5-[(4-bromo-2-chlorophenyl)amino]-4-fluoro-N-(2-hydroxyethoxy)-1-methyl-, 5-[(4-Bromo-2-chlorophenyl)amino]-4-fluoro-N-(2-hydroxyethoxy)-1-methyl-1H-benzimidazole-6-carboxamide, 6-(4-Bromo-2-chloroanilino)-7-fluoro-N-(2-hydroxyethoxy)-3-methylbenzimidazole-5-carboxamide, ARRY 142886, AZD 6244, G 00039805, Koselugo, NSC 741O78, Selumetinib
Nombre IUPAC 6-(4-bromo-2-cloroanilino)-7-fluoro-N-(2-hidroxietoxi)-3-metilbenzimidazol-5-carboxamida
SMILES Cn1cnc2c(F)c(Nc3ccc(Br)cc3Cl)c(cc12)C(=O)NOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selumetinib
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15BrClFN4O3/c1-24-8-21-16-13(24)7-10(17(26)23-27-5-4-25)15(14(16)20)22-12-3-2-9(18)6-11(12)19/h2-3,6-8,22,25H,4-5H2,1H3,(H,23,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 456