Learn More
Selumetinib, MedChemExpress
Código de producto. 16491916
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491916 500 mg 500 miligramos
16474007 50 mg 50 miligramos
16471316 200 mg 200 miligramos
16467856 100 mg 100 miligramos
16401939 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16491916 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50706
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Selumetinib (AZD6244) is selective, non-ATP-competitive oral MEK1/2 inhibitor, with an IC50 of 14 nM for MEK1. Selumetinib (AZD6244) inhibits ERK1/2 phosphorylation.
Selumetinib (AZD6244) is selective, non-ATP-competitive oral MEK1/2 inhibitor, with an IC50 of 14 nM for MEK1. Selumetinib (AZD6244) inhibits ERK1/2 phosphorylation.
Specifications
Nombre del producto químico o material Selumetinib
CAS 606143-52-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H15BrClFN4O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo AZD6244 ARRY-142886
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (21.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(C(F)=C2N=CN(C2=C1)C)NC3=CC=C(C=C3Cl)Br)NOCCO
Peso molecular (g/mol) 457.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.68
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease