Learn More
Selpercatinib, MedChemExpress
Código de producto. 16474818
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474818 10 mg 10 miligramos
16467567 5 mg 5 miligramos
16455616 100 mg 100 miligramos
16411087 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16474818 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114370
MedChemExpress Selpercatinib (LOXO-292) is a potent, selective RET kinase inhibitor with IC50 values of 14.0 nM, 24.1 nM, and 530.7 nM for RET (WT), RET (V804M), and RET (G810R), respectively. Selpercatinib has anticancer activity.
Selpercatinib (LOXO-292) is a potent, selective RET kinase inhibitor with IC50 values of 14.0 nM, 24.1 nM, and 530.7 nM for RET (WT), RET (V804M), and RET (G810R), respectively. Selpercatinib has anticancer activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selpercatinib
CAS 2152628-33-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H31N7O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo LOXO-292
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (118.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=C2C(C3=CC=C(N4CC(C5)N(CC6=CC=C(OC)N=C6)C5C4)N=C3)=CC(OCC(C)(O)C)=CN2N=C1
Peso molecular (g/mol) 525.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 525.6
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease