Learn More
Selonsertib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Selonsertib |
| CAS | 1448428-04-3 |
| Fórmula molecular | C24H24FN7O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-(4-Cyclopropyl-1H-imidazol-1-yl)-2-fluoro-4-methyl-N-[6-[4-(1-methylethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]-2-pyridinyl]benzamide, 5-(4-Cyclopropyl-1H-imidazol-1-yl)-2-fluoro-4-methyl-N-{6-[4-(propan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]pyridin-2-yl}benzamide, GS 4977, GS 4997 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H24FN7O/c1-14(2)32-13-27-30-23(32)19-5-4-6-22(28-19)29-24(33)17-10-21(15(3)9-18(17)25)31-11-20(26-12-31)16-7-8-16/h4-6,9-14,16H,7-8H2,1-3H3,(H,28,29,33) |
| SMILES | CC(C)n1cnnc1c2cccc(NC(=O)c3cc(c(C)cc3F)n4cnc(c4)C5CC5)n2 |
| Nombre IUPAC | 5-(4-ciclopropilimidazol-1-il)-2-fluoro-4-metil-N-[6-(4-propan-2-il-1,2,4-triazol-3-il)piridin-2-il]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 445.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 445.2026 |