Learn More
Selitrectinib, MedChemExpress
Código de producto. 16492816
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492816 25 mg 25 miligramos
16474746 100 mg 100 miligramos
16470057 50 mg 50 miligramos
16453668 10 mg 10 miligramos
16426407 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16492816 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101977
MedChemExpress Selitrectinib (LOXO-195) is a next-generation TRK kinase inhibitor, with IC50s of 0.6 nM and TRKA and TRKC, respectively.
Selitrectinib (LOXO-195) is a next-generation TRK kinase inhibitor, with IC50s of 0.6 nM and TRKA and TRKC, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selitrectinib
Forma física Solid
CAS 2097002-61-2
Color Off-White
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H21FN6O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo LOXO-195
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (164.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CN=C(CC[C@H](N2)C)C([C@](CCC3)([H])N3C(C=CN4N=C5)=NC4=C5C2=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 380.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.42
Porcentaje de pureza 98.06%