Learn More
Selisistat, MedChemExpress
Código de producto. 16496528
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496528 10 mg 10 miligramos
16443476 25 mg 25 miligramos
16439117 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496528 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15452
MedChemExpress Selisistat (EX-527) is a potent and selective SirT1 (Sir2 in Drosophila melanogaster) inhibitor with an IC50 of 123 nM for SirT1. Selisistat alleviates pathology in multiple animal and cell models of Huntington's disease.
Selisistat (EX-527) is a potent and selective SirT1 (Sir2 in Drosophila melanogaster) inhibitor with an IC50 of 123 nM for SirT1. Selisistat alleviates pathology in multiple animal and cell models of Huntington's disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selisistat
Forma física Solid
CAS 49843-98-3
Color Light Nude
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H13ClN2O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo EX-527
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (402.07 mM)
SMILES O=C(C1C(NC2=C3C=C(Cl)C=C2)=C3CCC1)N
Peso molecular (g/mol) 248.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.71
Porcentaje de pureza 98.0%