Learn More
Selina-3,7(11)-dieno, TRC
Código de producto. 30419855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30419855 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30419855 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2531882.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selina-3,7(11)-diene
CAS 6813-21-4
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C15H24
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo Eudesma-3,7(11)-diene, (4aR,8aR)-1,2,3,4,4a,5,6,8a-Octahydro-4a,8-dimethyl-2-(1-methylethylidene)naphthalene
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24/c1-11(2)13-7-9-15(4)8-5-6-12(3)14(15)10-13/h6,14H,5,7-10H2,1-4H3/t14-,15+/m0/s1
SMILES CC(=C1CC[C@@]2(C)CCC=C(C)[C@@H]2C1)C
Nombre IUPAC (4aR,8aR)-5,8a-dimetil-3-propan-2-ilideno-1,2,4,4a,7,8-hexahidronaftaleno
Peso molecular (g/mol) 204.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1878
Porcentaje de pureza >95