Learn More
Seliciclib, Thermo Scientific™
Código de producto. 17720689 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
17720689 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 17720689 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 470030500
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Seliciclib
CAS 186692-46-6
Sinónimo Roscovitina
Cantidad 50 mg
Punto de fusión De 104 °C a 108 °C
Condiciones de envío No hay requisitos especiales
Línea de productos Ciencias de la vida
Fórmula molecular C19 H26 N6 O
Forma física Polvo
Color De blanco a amarillo claro
Pureza ≥97,5%