Learn More
Globe Scientific Tubos de transporte autoportantes con tapón de rosca separado
Tienda Globe Scientific ProductosDescripción
- Los tubos están hechos de polipropileno
- Con graduaciones moldeadas
- Autoportante con fondo cónico
- Los tubos transparentes permiten una visualización desobstruida de las muestras
- A prueba de fracturas y puede estar expuesta a temperaturas bajo cero
- Los tapones de rosca de polietileno resistentes a fugas pueden retirarse o sellarse en una sola vuelta
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Azul |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable (Solo vial) |
| Capacidad (métrico) | 5 mL |
| Forma del fondo | Conical (Self-standing) |
| Material | Polipropileno |
| Graduaciones | De 1 a 5 mL |
| Incluye | Tapón de rosca azul |
| Modelo | Tubo de transporte autoportante |
| Esterilidad | No estéril |
| Desechables | Un solo uso |
| Mostrar más |