Learn More
Globe Scientific Tubos de transporte autoportantes con tapón de rosca separado
Código de producto. 31922781 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
10 mL
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón Tamaño de la unidad
31922781 10 mL Azul paquete de 1000
31923514 5 mL Azul paquete de 1000
31923019 5 mL Verde paquete de 1000
31922639 5 mL Rojo paquete de 1000
31922724 5 mL Amarillo paquete de 1000
31922727 10 mL Rojo paquete de 1000
31923500 10 mL Amarillo paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 31922781 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 6102G
Modernice sus elementos esenciales de laboratorio con Globe Scientific
Usar código promocional 27959
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Diseñado para el almacenamiento y transporte seguro de materiales biológicos.
  • Los tubos están hechos de polipropileno
  • Con graduaciones moldeadas
  • Autoportante con fondo cónico
  • Los tubos transparentes permiten una visualización desobstruida de las muestras
  • A prueba de fracturas y puede estar expuesta a temperaturas bajo cero
  • Los tapones de rosca de polietileno resistentes a fugas pueden retirarse o sellarse en una sola vuelta
Especificaciones
Color del tapón Azul
Esterilizables en autoclave Autoclavable (Solo vial)
Capacidad (métrico) 10 mL
Forma del fondo Conical (Self-standing)
Material Polipropileno
Estilo de rosca External
Graduaciones De 1 a 10 mL
Incluye Tapón de rosca verde
Modelo Tubo de transporte autoportante
Esterilidad No estéril
Desechables Un solo uso
Graduated Sí
Material del cierre Polietileno
Altura (métrico) 92 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tipo de producto Transport Tube
Punto de marca Grabado