Learn More
Globe Scientific Tubos de transporte autoportantes
Código de producto. 31923153 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
10 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Cierre incluido:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Cierre incluido Tamaño de la unidad
31923153 5 mL Ámbar Sí paquete de 1000
31923634 5 mL Transparente No paquete de 1000
31921775 10 mL Transparente Sí paquete de 1000
31922351 10 mL Transparente No paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31923153 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 6101AM
Modernice sus elementos esenciales de laboratorio con Globe Scientific
Usar código promocional 27959
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Diseñado para el almacenamiento y transporte seguro de materiales biológicos para tubos de transporte de las series 6101 o 6102
  • Los viales transparentes de polipropileno (PP) permiten una visualización desobstruida de la muestra
  • Los frascos son a prueba de fracturas y pueden estar expuestos a temperaturas bajo cero
  • Cuentan con tapones de rosca resistentes a fugas que pueden retirarse o sellarse en una sola vuelta
Especificaciones
Color Ámbar
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 5 mL
Forma del fondo Cónico, (autoestable)
Material Polietileno
Estilo de rosca Externo
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
Cierre incluido Sí
Tipo de producto Tubo de transporte (autoportante)