Learn More
Globe Scientific Tubos de transporte autoportantes
Código de producto. 31922703 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31922703 10 mL paquete de 1000
1 options
Código de producto. 31922703 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 6102B
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Globe Scientific Inc. Tubos de transporte autoportantes con tapones de rosca a prueba de fugas
  • Diseñado para el almacenamiento y transporte seguro de materiales biológicos
  • Los viales transparentes de polipropileno (PP) permiten una visión desobstruida de la muestra
  • Los viales son a prueba de fracturas y pueden estar expuestos a temperaturas bajo cero
  • Los tapones de rosca resistentes a fugas pueden retirarse o sellarse con una sola vuelta
Especificaciones
Color Natural
Color del tapón Azul
Esterilizables en autoclave Autoclavable (Solo vial)
Capacidad (métrico) 10 mL
Forma del fondo Conical (Self-standing)
Material Polipropileno
Modelo Base de la falda
Esterilidad No estéril
Graduated Yes
Material del cierre Polietileno
Altura (métrico) 92 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tipo de producto Transport Tube (Self-Standing)