Learn More
Globe Scientific Tubo de transporte autoportante con tapa roscada y cuchara
Tienda Globe Scientific ProductosDescripción
- No estéril
- No graduados
- Material de la tapa: Polipropileno (PP)
- Material de la cuchara: Poliestireno (PS)
- Fondo cónico con faldón
- Dimensiones del tubo: 25 x 90 mm
- Dimensiones con tapa: 30 x 94 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo de transporte |
| Color | Transparente |
| Incluye | Tapa de rosca con cuchara |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | 30 mL |