Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa de esterilización autosellable, desprendible, de papel/película médica, con indicador de vapor
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17981342 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 14 in
12 x 18 in
3,5 x 5,5 in
3,5 x 9 in
5,5 x 10,5 in
7,5 x 13 in
8 x 16 in
Capacidad (imperial):
12,6 oz
23,6 oz
43,3 oz
43,6 oz
73 oz
96 oz
105 oz
162 oz
Descripción de la película:
Azul
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Capacidad (imperial) Descripción de la película unitSize
17981342 12 x 18 in 162 oz Azul paquete de 500
17971332 3,5 x 5,5 in 12,6 oz Transparente paquete de 1000
17961332 3,5 x 9 in 23,6 oz Transparente paquete de 1000
17991332 5,5 x 10,5 in 43,6 oz Transparente paquete de 500
17981332 7,5 x 13 in 73 oz Transparente paquete de 500
17901342 8 x 16 in 96 oz Transparente paquete de 500
17921342 10 x 14 in 105 oz Transparente paquete de 500
17991342 12 x 18 in 162 oz Transparente paquete de 500
17911342 3,5 x 5,5 in 12,6 oz Azul paquete de 1000
17951342 3,5 x 9 in 23,6 oz Azul paquete de 1000
17941342 5,5 x 10,5 in 43,3 oz Azul paquete de 500
17931342 7,5 x 13 in 73 oz Azul paquete de 500
17971342 8 x 16 in 96 oz Azul paquete de 500
17961342 10 x 14 in 105 oz Azul paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 17981342 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor PPSS12X18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00€
    233.77€ / paquete de 500
    Ahorro 54.23€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las bolsas de esterilización por vapor autosellantes están diseñadas para ciclos de autoclave.
  • Se abre limpiamente
  • Sellos de fábrica Triple Weld
  • Sistema de cierre autosellante cómodo y que ahorra tiempo
  • Material de papel de grado médico fuerte y resistente a rasgaduras y desgarros.
  • Las buenas características de barrera evitan la penetración microbiana.
  • Se abre limpiamente
  • Subenvasado en bolsas de polietileno selladas y etiquetadas con el número de lote de fabricación.
  • Fecha de fabricación en la etiqueta para una trazabilidad completa
Especificaciones
Peso base 60 gsm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad CoC
Tipo de tapón Autoadhesivo
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Partes farmacéuticas
Material Grado médico Kraft Papel (blanqueado)
Esterilidad No estéril
Descripción de la película Azul
N.º por caja 500/Cs.
Intervalo de temperatura (métrico) De 121 °C a 135 °C
Grosor (imperial) 60 gsm
Dimensiones (L x An) 12 x 18 in
Longitud (imperial) 12 in
Anchura (imperial) 46 cm
Tipo de producto Bolsa de esterilización autosellante
Capacidad (imperial) 162 oz
Capacidad (métrico) 4.8 L
Longitud (métrico) 30.5 cm
Anchura (métrico) 18 in
Grosor (métrico) 47 a 57 μm