Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa de esterilización autosellable, desprendible, de papel/película transparente de grado médico, con indicador de vapor
Código de producto. 30090009 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
474 mm
510 mm
560 mm
Anchura (métrico):
320 mm
380 mm
460 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
30090009 474 mm 320 mm paquete de 500
30089999 510 mm 380 mm paquete de 500
30090007 560 mm 460 mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30090009 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor PPSS13X18CF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.00€
    280.51€ / paquete de 500
    Ahorro 54.49€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Bolsas de esterilización por vapor autosellantes diseñadas para ciclos de autoclave.
  • Se abre limpiamente
  • Sellos de fábrica Triple Weld
  • Sistema de cierre autosellante cómodo y que ahorra tiempo
  • Material de papel de grado médico fuerte y resistente a rasgaduras y desgarros.
  • Las buenas características de barrera evitan la penetración microbiana.
  • Subenvasado en bolsas de polietileno selladas y etiquetadas con el número de lote de fabricación.
  • Fecha de fabricación en la etiqueta para una trazabilidad completa
Spezifikation
Peso base 60 gsm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad CoC
Tipo de tapón Sellado automático
Color Transparente, blanco
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Esterilización con vapor o EtO
Material Papel de grado médico
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
N.º por caja 500/Cs.
Intervalo de temperatura (métrico) De 121 °C a 135 °C
Longitud (imperial) 18,6 in
Anchura (imperial) 12,6 in
Tipo de producto Bolsa de esterilización
Longitud (métrico) 474 mm
Anchura (métrico) 320 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.