Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa de esterilización autosellable, desprendible, de papel/película transparente de grado médico, con indicador de vapor
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30089999 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
474 mm
510 mm
560 mm
Anchura (métrico):
320 mm
380 mm
460 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
30089999 510 mm 380 mm paquete de 500
30090009 474 mm 320 mm paquete de 500
30090007 560 mm 460 mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30089999 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor PPSS15X20CF
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bolsas de esterilización por vapor autosellantes diseñadas para ciclos de autoclave.
  • Se abre limpiamente
  • Sellos de fábrica Triple Weld
  • Sistema de cierre autosellante cómodo y que ahorra tiempo
  • Material de papel de grado médico fuerte y resistente a rasgaduras y desgarros.
  • Las buenas características de barrera evitan la penetración microbiana.
  • Subenvasado en bolsas de polietileno selladas y etiquetadas con el número de lote de fabricación.
  • Fecha de fabricación en la etiqueta para una trazabilidad completa
Especificaciones
Peso base 60 gsm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad CoC
Tipo de tapón Sellado automático
Color Transparente, blanco
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Esterilización con vapor o EtO
Material Papel de grado médico
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
N.º por caja 500/Cs.
Intervalo de temperatura (métrico) De 121 °C a 135 °C
Longitud (imperial) 20 in
Anchura (imperial) 15 in
Tipo de producto Bolsa de esterilización
Longitud (métrico) 510 mm
Anchura (métrico) 380 mm